Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthacrylate de tétraméthylène ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

T3488-25G
TCIAT3488-25GEA 185 EUR InStock
TCIAT3488-25G
Diméthacrylate de tétraméthylène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diméthacrylate de tétraméthylène


Formule: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008594
Numéro CAS: 2082-81-7
EINECS: 218-218-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité