Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triméthylphosphine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl phosphine

T3489-5G
TCIAT3489-5GEA 295 EUR InStock
TCIAT3489-5G
Triméthylphosphine ≥98.0% (par GC)
Triméthylphosphine


Formule: C₃H₉P
MW: 76,08 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point de fusion: -86°C
Point d'éclair: -30°C
Numéro MDL: MFCD00008510
Numéro CAS: 594-09-2
EINECS: 209-823-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=349ef32eb9d10fcd3c19966834924d3d591c4bf2&vid=349ef32eb9d10fcd3c19966834924d3d591c4bf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité