Tétrahydrofuranne-D8
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
T3502-10ML
TCIAT3502-10MLEA 534 EUR InStock
TCIAT3502-10ML
Tétrahydrofuranne-D8
Tétrahydrofuranne-D8
Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: -106°C
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81f845ae68df75c4884471b7ffc6aab628ca09ce&vid=81f845ae68df75c4884471b7ffc6aab628ca09ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Degree of deuteration min. 99.5 atom%D
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité