Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane

T3518-25G
TCIAT3518-25GEA 105 EUR InStock
TCIAT3518-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane


Formule: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
MW: 231,5 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00013602
Numéro CAS: 592-09-6
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité