Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tributyl(methyl)ammonium Dicyanamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T3533-5G
TCIAT3533-5GEA 107 EUR InStock
TCIAT3533-5G
Tributyl(methyl)ammonium Dicyanamide ≥98.0% (sur base azote total)
Tributyl(methyl)ammonium Dicyanamide


Formule: C₁₅H₃₀N₄
MW: 266,43 g/mol
Point de fusion: 12°C
Numéro CAS: 1262230-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9375443b29b3110ae8ad9353108368567fc65217&vid=9375443b29b3110ae8ad9353108368567fc65217&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité