Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,4-Thiadiazole-2,5-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Diamino-1,3,4-thiadiazole

T3544-1G
TCIAT3544-1GEA 140 EUR InStock
TCIAT3544-1G
1,3,4-Thiadiazole-2,5-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3,4-Thiadiazole-2,5-diamine


Formule: C₂H₄N₄S
MW: 116,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043511
Numéro CAS: 2937-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc1c2e1c0f8fe77543c06565ec3a488c5f5e9&vid=7aadc1c2e1c0f8fe77543c06565ec3a488c5f5e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité