Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Trichloro-2,4,6-triiodobenzene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T3584-1G
TCIAT3584-1GEA 160 EUR InStock
TCIAT3584-1G
1,3,5-Trichloro-2,4,6-triiodobenzene ≥96.0% (par GC)
1,3,5-Trichloro-2,4,6-triiodobenzene


Formule: C₆Cl₃I₃
MW: 559,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD23135489
Numéro CAS: 151721-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité