4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1-Naphthylmethyl)boronic acid pinacol ester
T3626-1G
TCIAT3626-1GEA 418 EUR InStock
TCIAT3626-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₇H₂₁BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22419278
Numéro CAS: 475250-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eae167a4f5f63d5d33e63f173a6a70895b4d0b8a&vid=eae167a4f5f63d5d33e63f173a6a70895b4d0b8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité