Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Thioacetazone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-((2-Carbamothioylhydrazono)methyl)phenyl)acetamide, N-[4-[(2-Carbamothioylhydrazono)methyl]phenyl]acetamide, Thiacetazone, 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone, (4-Acetylamino)benzaldehyde Thiosemicarbazone

T3632-250MG
TCIAT3632-250MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAT3632-250MG
Thioacetazone ≥98.0% (par HPLC)
Thioacetazone


Formule: C₁₀H₁₂N₄OS
MW: 236,2935 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022157
Numéro CAS: 104-06-3
EINECS: 203-170-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038058101d5b328fa2b76c516b87a5ecd0bbdbf9&vid=038058101d5b328fa2b76c516b87a5ecd0bbdbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.50 to 24.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité