Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylamino)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Spiro-TAD, N2,N2,N2',N2',N7,N7,N7',N7'-Octaphenyl-9,9'-spirobi[fluorene]-2,2',7,7'-tetramine, N2,N2,N2',N2',N7,N7,N7',N7'-Octaphenyl-9,9'-spirobi[fluorene]-2,2',7,7'-tetraamine

T3634-1G
TCIAT3634-1GEA 126 EUR InStock
TCIAT3634-1G
2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylamino)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)
2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylamino)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]


Formule: C₇₃H₅₂N₄
MW: 985,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD11114061
Numéro CAS: 189363-47-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité