Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T3664-5G
TCIAT3664-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT3664-5G
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique


Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061239
Numéro CAS: 4315-07-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité