Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tolbutamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T3690-1G
TCIAT3690-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT3690-1G
Tolbutamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tolbutamide


Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00027169
Numéro CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
Merck Index: 14,09507
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité