Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triisopropoxy(vinyl)silane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3694-25ML
TCIAT3694-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAT3694-25ML
Triisopropoxy(vinyl)silane ≥97.0% (par GC)
Triisopropoxy(vinyl)silane


Formule: C₁₁H₂₄O₃Si
MW: 232,40 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00026380
Numéro CAS: 18023-33-1
EINECS: 241-931-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc4c458048306cd31d696185fd35b7a047f4406e&vid=72b33289aa9c24bc940dc93bf2d394d96f3c16de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité