Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]butan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [3-(Butylamino)propyl]trimethoxysilane

T3733-25ML
TCIAT3733-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAT3733-25ML
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]butan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]butan-1-amine


Formule: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,40 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD02313756
Numéro CAS: 31024-56-3
EINECS: 250-437-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a35952ab16031b47b73620d9491d73df36ed4c1&vid=c3f7c74a57589de525880ffafdc83e8a117e317f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité