Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyltriethoxysilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3734-25ML
TCIAT3734-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAT3734-25ML
Isobutyltriethoxysilane ≥97.0% (par GC)
Isobutyltriethoxysilane


Formule: C₁₀H₂₄O₃Si
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00069084
Numéro CAS: 17980-47-1
EINECS: 402-810-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité