Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,5-Trimethyl-1,4-benzoquinone

T3768-1G
TCIAT3768-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT3768-1G
2,3,5-Trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045537
Numéro CAS: 935-92-2
EINECS: 213-309-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité