Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-([1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

T3807-1G
TCIAT3807-1GEA 160 EUR InStock
TCIAT3807-1G
N-([1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N-([1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine


Formule: C₃₃H₂₇N
Numéro MDL: MFCD31556128
Numéro CAS: 1372778-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité