Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Hydroxy-3-(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2-Hydroxy-3-(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate

T3808-250MG
TCIAT3808-250MGEA 245 EUR InStock
TCIAT3808-250MG
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine


Formule: C₂₆H₅₄NO₇P
MW: 523,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00050427
Numéro CAS: 19420-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité