Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Trimethoxysilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Trimethoxysilyl)propyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic acid 3-(Trimethoxysilyl)propyl ester

T3845-1G
TCIAT3845-1GEA 129 EUR InStock
TCIAT3845-1G
3-(Trimethoxysilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate ≥96.0% (par GC)
3-(Trimethoxysilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate


Formule: C₁₀H₂₁BrO₅Si
MW: 329,26 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD09953896
Numéro CAS: 314021-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité