3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
Fournisseur: TCI
T3854-100ML
TCIAT3854-100MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAT3854-100ML
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Peroxidase detection test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité