Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1,1':4',1''-Terphenyl)-4-ylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,1':4',1''-terphenyl)-4-yl-1,3,2-dioxaborolane

T3875-1G
TCIAT3875-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT3875-1G
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₂₄H₂₅BO₂
MW: 356,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294429
Numéro CAS: 1080632-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité