Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3',5-Triiodothyroacetic acid

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)acetic acid, Tiratricol, 2-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid

T3878-200MG
TCIAT3878-200MGEA 229 EUR InStock
TCIAT3878-200MG
3,3',5-Triiodothyroacetic acid
3,3',5-Triiodothyroacetic acid


Formule: C₁₄H₉I₃O₄
MW: 621,94 g/mol
Point de fusion: 181°C
Numéro MDL: MFCD00055931
Numéro CAS: 51-24-1
EINECS: 200-086-1
Merck Index: 14,09462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité