Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(p-Tolyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Methylphenyl)-1,3-dithiane

T3887-5G
TCIAT3887-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT3887-5G
2-(p-Tolyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (par GC)
2-(p-Tolyl)-1,3-dithiane


Formule: C₁₁H₁₄S₂
MW: 210,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD01729789
Numéro CAS: 56637-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.000 to 94.000 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité