Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Undécenal ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal

U0011-25ML
TCIAU0011-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAU0011-25ML
10-Undécenal ≥95.0% (par GC)
10-Undécenal


Formule: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,8467 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007032
Numéro CAS: 112-45-8
EINECS: 203-973-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68ec5fbe9be0597e3c8f8238c82e02e59c0214f7&vid=68ec5fbe9be0597e3c8f8238c82e02e59c0214f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité