Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

U0031-25G
TCIAU0031-25GEA 182 EUR InStock
TCIAU0031-25G
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-1-undecanesulphonate


Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 258,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053627
Numéro CAS: 5838-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819d335b8f7fb743ba0f435f65dd40f81520d41b&vid=819d335b8f7fb743ba0f435f65dd40f81520d41b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité