Acide 2-undécénoïque ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
U0032-5G
TCIAU0032-5GEA 88 EUR InStock
TCIAU0032-5G
Acide 2-undécénoïque ≥70% (par GC)
Acide 2-undécénoïque
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00040909
Numéro CAS: 4189-02-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité