Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Undécyne ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

U0034-5ML
TCIAU0034-5MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAU0034-5ML
3-Undécyne ≥96.0% (par GC)
3-Undécyne


Formule: C₁₁H₂₀
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00041663
Numéro CAS: 60212-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af4955058338a2dd61cf9e0041930ef4b9073fd7&vid=af4955058338a2dd61cf9e0041930ef4b9073fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité