Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Undécylcyclohexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyclohexylundecane

U0037-25ML
TCIAU0037-25MLEA 219 EUR InStock
TCIAU0037-25ML
Undécylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Undécylcyclohexane


Formule: C₁₇H₃₄
MW: 238,46 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 5.8 °C
Densité: 0,8206 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00045505
Numéro CAS: 54105-66-7
EINECS: 258-976-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51d3f24434e705cb351e9ee066b4433ac506e5dc&vid=51d3f24434e705cb351e9ee066b4433ac506e5dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité