Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Undecanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

U0038-5ML
TCIAU0038-5MLEA 162 EUR InStock
TCIAU0038-5ML
4-Undecanol ≥98.0% (par GC)
4-Undecanol


Formule: C₁₁H₂₄O
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00046724
Numéro CAS: 4272-06-4
EINECS: 224-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743ed3419e2292f042453be878cd67f92a3711a2&vid=743ed3419e2292f042453be878cd67f92a3711a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité