Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Undécanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

U0039-5ML
TCIAU0039-5MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAU0039-5ML
5-Undécanol ≥98.0% (par GC)
5-Undécanol


Formule: C₁₁H₂₄O
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00046719
Numéro CAS: 37493-70-2
EINECS: 253-529-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f19367bf8eb59ac5f9c0af8c4b69dd93366bc357&vid=f19367bf8eb59ac5f9c0af8c4b69dd93366bc357&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité