Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Undécanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

U0040-5G
TCIAU0040-5GEA 158 EUR InStock
TCIAU0040-5G
6-Undécanol ≥98.0% (par GC)
6-Undécanol


Formule: C₁₁H₂₄O
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021951
Numéro CAS: 23708-56-7
EINECS: 245-837-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e49a9725241a0504262a8b7545882af31c95b550&vid=e49a9725241a0504262a8b7545882af31c95b550&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité