Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Undécanone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

U0042-25ML
TCIAU0042-25MLEA 297 EUR InStock
TCIAU0042-25ML
5-Undécanone ≥96.0% (par GC)
5-Undécanone


Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048899
Numéro CAS: 33083-83-9
EINECS: 251-371-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c20b2e758777bd8dff5f9304c1d6a1f4d87f6e2&vid=9c20b2e758777bd8dff5f9304c1d6a1f4d87f6e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité