Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Undécyne-1-ol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Undecyn-1-ol, Undec-10-yn-1-ol, 1-Undecyn-11-ol

U0055-5G
TCIAU0055-5GEA 141 EUR InStock
TCIAU0055-5G
10-Undécyne-1-ol ≥95.0% (par GC)
10-Undécyne-1-ol


Formule: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00041675
Numéro CAS: 2774-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0c68a5c9adf6a06daba9cf28b2be368fca48569&vid=d0c68a5c9adf6a06daba9cf28b2be368fca48569&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité