Vinyl-10-undecenoate ≥92.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Undecenoic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
U0057-25ML
TCIAU0057-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAU0057-25ML
Vinyl-10-undecenoate ≥92.0% (par GC) stabilisé
Vinyl-10-undecenoate
Formule: C₁₃H₂₂O₂
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00142351
Numéro CAS: 5299-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité