Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl undecafluoroamyl ketone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Perfluoropentyl Ketone, 1H,1H,1H-Undecafluoro-2-heptanone, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoro-2-heptanone, Methyl Undecafluoropentyl Ketone, Methyl Perfluoroamyl Ketone

U0071-5G
TCIAU0071-5GEA 167 EUR InStock
TCIAU0071-5G
Methyl undecafluoroamyl ketone ≥98.0% (par GC)
Methyl undecafluoroamyl ketone


Formule: C₇H₃F₁₁O
MW: 312,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093506
Numéro CAS: 2708-07-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité