Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H-Perfluorohexan-1-ol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol

U0074-5G
TCIAU0074-5GEA 125 EUR InStock
TCIAU0074-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol ≥96.0% (par GC)
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol


Formule: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD04038338
Numéro CAS: 423-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f656d1f3561880afb6420239ced951f81270e4ab&vid=f656d1f3561880afb6420239ced951f81270e4ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité