Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Urapidil ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-[[3-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyluracil

U0085-1G
TCIAU0085-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAU0085-1G
Urapidil ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Urapidil


Formule: C₂₀H₂₉N₅O₃
MW: 387,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133908
Numéro CAS: 34661-75-1
EINECS: 252-130-4
Merck Index: 14,09865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09bf727214f97fb381cd3fceca7f926cf3f9c47d&vid=09bf727214f97fb381cd3fceca7f926cf3f9c47d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité