Sulphisoxazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
U0098-25G
TCIAU0098-25GEA 197 EUR InStock
TCIAU0098-25G
Sulphisoxazole ≥98.0% (par HPLC)
Sulphisoxazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003150
Numéro CAS: 127-69-5
EINECS: 204-858-9
Merck Index: 14,08952
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité