Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-sulphopropyl acrylate Potassium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-SPA Potassium salt, Acrylic acid 3-sulphopropyl ester Potassium salt, Potassium 3-(Acryloyloxy)propane-1-sulphonate

U0117-25G
TCIAU0117-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAU0117-25G
3-sulphopropyl acrylate Potassium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-sulphopropyl acrylate Potassium salt


Formule: C₆H₉KO₅S
MW: 232,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010138
Numéro CAS: 31098-20-1
EINECS: 250-465-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité