Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-sulphopropyl)-2-vinylpyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Vinylpyridinium-1-yl)propane-1-sulphonate

U0120-25G
TCIAU0120-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAU0120-25G
1-(3-sulphopropyl)-2-vinylpyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC)
1-(3-sulphopropyl)-2-vinylpyridinium hydroxide inner salt


Formule: C₁₀H₁₃NO₃S
MW: 227,28 g/mol
Point de fusion: 263°C
Numéro MDL: MFCD00080643
Numéro CAS: 6613-64-5
EINECS: 229-565-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité