N-Succinimidyl 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((dodecylthio)carbonothioyl)thio)-2-methylpropanoate, 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid N-Succinimidyl ester
U0126-1G
TCIAU0126-1GEA 157 EUR InStock
TCIAU0126-1G
N-Succinimidyl 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Succinimidyl 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
Formule: C₂₁H₃₅NO₄S₃
MW: 461,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21363042
Numéro CAS: 925232-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité