Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Amine Terminated n=∼50, ULTROXA®

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methyl-omega-amino-poly[[(1-oxopropyl)imino]-1,2-ethanediyl]

U0133-100MG
TCIAU0133-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAU0133-100MG
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Amine Terminated n=∼50, ULTROXA®
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Amine Terminated


Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1616777-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Average molecular weight 4,000 to 6,000
Molecular weight distribution max. 1.15

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité