Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valérate de méthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

V0005-25ML
TCIAV0005-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAV0005-25ML
Valérate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Valérate de méthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f997bb3950ad2c170afe299c65c39ee0722c148&vid=8f997bb3950ad2c170afe299c65c39ee0722c148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité