Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Valeryl-D-glucosamine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Deoxy-2-pentanamido-D-glucopyranose, 2-Deoxy-2-valeramido-D-glucopyranose

V0011-1G
TCIAV0011-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAV0011-1G
N-Valeryl-D-glucosamine ≥98.0% (sur base azote total)
N-Valeryl-D-glucosamine


Formule: C₁₁H₂₁NO₆
MW: 263,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059805
Numéro CAS: 63223-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +39.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité