Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

V0016-25G
TCIAV0016-25GEA 33 EUR InStock
TCIAV0016-25G
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV)


Formule: C₁₀H₁₄O₅V
Numéro MDL: MFCD00000032
Numéro CAS: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa171b54a3aa1a5c9710b45a1e1605b9b9e55292&vid=aa171b54a3aa1a5c9710b45a1e1605b9b9e55292&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité