Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Vinylcarbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Vinylcarbazole

V0021-25G
TCIAV0021-25GEA 66 EUR InStock
TCIAV0021-25G
9-Vinylcarbazole ≥98.0% (par GC)
9-Vinylcarbazole


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00004966
Numéro CAS: 1484-13-5
EINECS: 216-055-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité