Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium-1-naphthol-3,6-disulphonate hydrate >50.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

V0037-25G
TCIAV0037-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAV0037-25G
Disodium-1-naphthol-3,6-disulphonate hydrate >50.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium-1-naphthol-3,6-disulphonate hydrate


Formule: C₁₀H₈O₇S₂
Numéro MDL: MFCD00003966
Numéro CAS: 330581-20-9
EINECS: 243-754-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 50.0 %
Water max. 14.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité