Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Vinylnaphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

V0040-5G
TCIAV0040-5GEA 190 EUR InStock
TCIAV0040-5G
1-Vinylnaphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé
1-Vinylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075766
Numéro CAS: 826-74-4
EINECS: 212-560-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe0b8a75803b25b9414ba4b2ab59008ce6bc962f&vid=fe0b8a75803b25b9414ba4b2ab59008ce6bc962f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité