Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[2-(N-Vinylbenzylamino)ethyl]-3-aminopropyltrimethoxysilane hydrochloride 30 - 40% dans le methanol

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethoxy-N-[2-(N-vinylbenzylamino)ethyl]aminopropylsilane Hydrochloride

V0050-25ML
TCIAV0050-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAV0050-25ML
N-[2-(N-Vinylbenzylamino)ethyl]-3-aminopropyltrimethoxysilane hydrochloride 30 - 40% dans le methanol
N-[2-(N-Vinylbenzylamino)ethyl]-3-aminopropyltrimethoxysilane hydrochloride


Formule: C₁₇H₃₀N₂O₃Si
MW: 374,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060149
Numéro CAS: 34937-00-3
EINECS: 252-297-3
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08eeb8aa3cab813dedd6dfe9f8c3403b6c5ab538&vid=6f6432d0a560ad108c0f7cc0082ed30ea502fde2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (with Evaporation residue) 30.0 to 40.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité