Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl vanillate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

V0051-25G
TCIAV0051-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAV0051-25G
Ethyl vanillate ≥98.0% (par GC)
Ethyl vanillate


Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 293°C
Numéro MDL: MFCD00017269
Numéro CAS: 617-05-0
EINECS: 210-503-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3614ee9159412a2967670575cb30a5497c107d11&vid=3614ee9159412a2967670575cb30a5497c107d11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité